Learn More
ClorURo de 4-isopropilbencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388425 25 g 25 g
11378425 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10428.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54997-90-9
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.70
Número MDL MFCD00041510
Clave InChI CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734882
Nombre IUPAC cloruro de 4-propan-2-ilbencenosulfonilo
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.22
Punto de ebullición 142°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1103862
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 96%