Learn More
4-Isopropilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465737 5 g 5 g
15455737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32950.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6335-39-3
Fórmula molecular C9H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 199.268
Número MDL MFCD00457071
Clave InChI WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 232314
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilbencenosulfonamida
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.27
Porcentaje de pureza 97%