Learn More
4-isopropilbenceno-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 23504-03-2 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Isopropylresorcinol, 4-(1-Methylethyl)-1,3-benzenediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C1=C(C=C(C=C1)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |