Learn More
4-Isopropilbenzaldehído, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497886 25 g 25 g
11407896 100 g 100 g
11417896 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14019.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-03-2
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00006953
Clave InChI WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzaldehyde
Densidad 0.979
Punto de ebullición 234°C to 235°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 25 g
Beilstein 636547
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2621
Nombre IUPAC 4-(propan-2-il)benzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico