Learn More
4-Isopropilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603522 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376111 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10595861 500 g Frasco de vidrio 500 g
10686174 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10603522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-03-2
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00006953
Clave InChI WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilbenzaldehído
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9790g/mL
Punto de ebullición 234°C to 235°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5290 to 1.532
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2611
Gravedad específica 0.979
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.