Learn More
4-Isopropilanisol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438806 25 g 25 g
11448806 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16970.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4132-48-3
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00015033
Clave InChI JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
PubChem CID 77783
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-propan-2-ilbenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylanisole
Densidad 0.935
Punto de ebullición 212°C to 213°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 25 g
Beilstein 2080269
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%