Learn More
4-isopropilanilina, TRC
Código de producto. 30391255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391255 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30391255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82197525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
Fórmula molecular C9 H13 N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048