Learn More
4-Isopropilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427606 25 g 25 g
11437606 100 g 100 g
11447606 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14646.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-isopropilanilina se utilizó en la hidroaminación de fenilacetileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos fuertes. Sensible a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-88-7
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007900
Clave InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylaniline
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.989
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 25 g
Beilstein 1930544
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2620
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%