Learn More
4-Isopropilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10601915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10601915 10 g Frasco de vidrio 10 g
10216090 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174530100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-88-7
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007900
Clave InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63°C
Color Marrón a marrón rojizo
Densidad 0.9890g/mL
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NH2
Índice de refracción 1.5420 to 1.544
Cantidad 10 g
Beilstein 12, 1147
Índice Merck 15, 2610
Gravedad específica 0.989
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropylaniline
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Faresætning
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.