Learn More
4-Isopropylaniline, 97%, Maybridge
Código de producto. 10634395
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10634395 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10634395 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00317EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9890g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H13N
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NH2
Número MDL MFCD00007900
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
Clave InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%