Learn More
4'-isopropilacetofenona, TRC
Código de producto. 30394334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394334 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30394334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8240651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Fórmula molecular C11 H14 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-Propan-2-ilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 162.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1045