Learn More
4'-Isopropylacetophenone, 96%, ACROS Organics™
Código de producto. 10342193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10342193 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10342193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381830050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isopropylacetophenone
CAS 645-13-6
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H14O
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00048297
Cantidad 5 g
Sinónimo 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
Clave InChI PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Nombre IUPAC 1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 162.23
PubChem CID 12578
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Liquid