Learn More
4-Isopropil-beta-nitrestireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414383 5 g 5 g
11424383 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10952.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42139-37-7
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00085100
Clave InChI PLOZMGIWCWVROY-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo 1-isopropyl-4-2-nitrovinyl benzene, 4-isopropyl-w-nitrostyrene, 1-isopropyl-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-e-2-nitroethenyl-4-propan-2-ylbenzene, xi-4-isopropyl-beta-nitro-styrene, 1-isopropyl-4-2-nitroethenyl benzene, 1-isopropyl-4-e-2-nitrovinyl benzene, 4-isopropyl-omega-nitrostyrene, hg^dahahenr vuvevf@bhafp, 4-isopropyl-beta-nitrostyrene
PubChem CID 5702924
Nombre IUPAC 1-[(E)-2-nitroetenil]-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=C\[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropyl-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%