Learn More
Clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418637 25 g 25 g
11408637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19754.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina se utiliza para la síntesis de productos químicos finos e intermediarios orgánicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (9,9 g/l)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4534-11-6
Fórmula molecular C10H16ClN
Peso molecular (g/mol) 185.70
Número MDL MFCD00156562
Clave InChI VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
PubChem CID 2796270
Nombre IUPAC 3-metil-4-propan-2-ilanilina; clorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Punto de fusión 222°C to 225°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water (9.9g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.7
Porcentaje de pureza 97%