Learn More
Clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10304732 10 g 10 g
10215314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01749EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 4534-11-6
Fórmula molecular C10H16ClN
Peso molecular (g/mol) 185.70
Número MDL MFCD00156562
Clave InChI VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
Nombre IUPAC 3-metil-4-propan-2-ilanilina; clorhidrato
PubChem CID 2796270
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.7
Porcentaje de pureza 95%