Learn More
4-isopropil-1,3-tiazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine |
| CAS | 79932-20-0 |
| Fórmula molecular | C6H10N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2S/c1-4(2)5-3-9-6(7)8-5/h3-4H,1-2H3,(H2,7,8) |
| SMILES | CC(C)c1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-propan-2-il-1,3-tiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0565 |