Learn More
Ácido 4-isopropoxifenilborónico, TRC
Código de producto. 30400714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400714 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30400714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82342025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxyphenylboronic Acid
CAS 153624-46-5
Fórmula molecular C9H13BO3
Cantidad 25 g
Sinónimo [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-iloxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 180.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0958