Learn More
Ácido 4-isopropoxifenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10461484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461484 10 g Frasco de vidrio 10 g
10244734 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393930100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 153624-46-5
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427051
Clave InChI CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Tostado o blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.