Learn More
Ácido 4-isopropoxifenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10244734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244734 1 g Frasco de vidrio 1 g
10461484 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393930010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 153624-46-5
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427051
Clave InChI CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Tostado o blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.