Learn More
(4-Isopropoxifenil)hidrazina Clorhidrato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.09 |