Learn More
(4-Isopropoxifenil)hidrazina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30394306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394306 1 g 1 g
30402092 500 mg -
30391821 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9183231G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104033-62-7
Fórmula molecular C9H14N2O . HCl
Peso molecular (g/mol) 202.68
Sinónimo N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
Nombre IUPAC (4-isopropoxifenil)hidrazina clorhidrato
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.09