Learn More
Ácido 4-isopropoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446917 10 g 10 g
11456917 50 g 50 g
11466917 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14351.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13205-46-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
4-Isopropoxybenzoic acid is used to prepare 5-(4-isopropoxyphenyl)-N-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine by reacting with N-phenylhydrazinecarbothioamide in the presence of phosphorusoxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-isopropoxibenzoico se utiliza para preparar 5-(4-isopropoxifenil)-N-fenil-1,3,4-tiadiazol-2-amina mediante la reacción con N-fenilhidracinacarbotioamida en presencia de oxicloruro de fósforo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13205-46-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00044318
Clave InChI ZVERWTXKKWSSHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72972
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-iloxybenzoico
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxybenzoic acid
Punto de fusión 163°C to 167°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-isopropoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yloxy benzoic acid, 4-isopropoxybenzoicacid, 4-isopropoxy-benzoic acid, 4-iso-propyloxybenzoic acid, rarechem al be 0294, 4-isopropyloxybenzoic acid, 4-1-methylethoxy benzoic acid, benzoic acid,4-1-methylethoxy
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid