Learn More
Cloruro de 4-isopropoxibencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379565 5 g 5 g
11369565 1 g 1 g
15499079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18984.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98995-40-5 | C9H11ClO3S | 234.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98995-40-5
Fórmula molecular C9H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 234.694
Número MDL MFCD03093083
Clave InChI IJWCRHKAQNFJLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxybenzenesulfonyl chloride, 4-isopropoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropoxyphenylsulfonyl chloride, 4-propan-2-yloxy benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylethoxy, 4-isopropoxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylethoxy-9ci, 4-isopropoxybenzenesulfonylchloride, pubchem19078, acmc-209sbk
PubChem CID 22327297
Nombre IUPAC cloruro de 4-propan-2-loxibencenosulfonilo
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxybenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 25g
Punto de fusión 30°C to 37°C
Punto de ebullición 112°C to 113°C (0.01 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3269058
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.7
Porcentaje de pureza 96%