Learn More
Ácido 4-bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499417 1 g 1 g
15409427 5 g 5 g
15419427 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52675.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153624-46-5 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153624-46-5
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427051
Clave InChI CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 97%