Learn More
4-Isopropoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropoxybenzaldehyde |
| Punto de ebullición | 108°C to 110°C (5 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.547 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 742921 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |