Learn More
4-Isopropoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropoxybenzaldehyde |
| Punto de ebullición | 108°C to 110°C (5 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.547 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 742921 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- 4-Isopropoxybenzaldehyde
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.