Learn More
4-Isopropoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445093 1 g 1 g
11455093 5 g 5 g
11465093 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12760.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18962-05-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00052357
Clave InChI WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
PubChem CID 250077
Nombre IUPAC 4-propan-2-iloxibenzaldehído
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxybenzaldehyde
Punto de ebullición 108°C to 110°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 1 g
Beilstein 742921
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 97%