Learn More
Ácido 4-isopropoxi-3-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429637 5 g 5 g
15419637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52862.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-09-1
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD06659871
Clave InChI XRGBZDZYYQVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropoxy-3-methylphenylboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenyl boronic acid, 3-methyl-4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, akos brn-0801, 4-isopropoxy-3-methyl benzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenylboronicacid, 3-methyl-4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid
PubChem CID 23005368
SMILES CC(C)OC1=C(C)C=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido [3-metil-4-(propan-2-iloxi)fenil]borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 97%