Learn More
4-isopropoxi-2-metil-N-(2-piridinil)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 30049646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049646 100 mg 100 miligramos
30051718 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049646 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-isopropoxi-2-metil-N-(2-piridinil)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 118854-49-2
Nombres de analitos o componentes 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Isopropoxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-12(2)25-17-13-8-4-5-9-14(13)26(23,24)21(3)16(17)18(22)20-15-10-6-7-11-19-15/h4-12H,1-3H3,(H,19,20,22)
SMILES CC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 2-metil-1,1-dioxo-4-propan-2-iloxi-N-piridin-2-il-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 373.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1096 g/mol