Learn More
4-(Isocianatometil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Isocyanatomethyl)benzonitrile |
| CAS | 1205556-81-5 |
| Fórmula molecular | C9H6N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Isocyanatomethyl)-benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O/c10-5-8-1-3-9(4-2-8)6-11-7-12/h1-4H,6H2 |
| SMILES | O=C=NCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| Peso molecular (g/mol) | 158.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.048 |