Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-isocianatobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480286 250 mg 250 miligramos
15439777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53003.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 380430-64-8 | C13H16BNO3 | 245.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-64-8
Fórmula molecular C13H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 245.085
Número MDL MFCD03411942
Clave InChI RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 2773474
Nombre IUPAC 2-(4-isocianatofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 162°C to 168°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 95%