Learn More
4-Isocianato-5-metil-1-fenil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10770904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10770904 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10289622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10192924 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10770904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15506CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 799283-97-9
Fórmula molecular C11H9N3O
Peso molecular (g/mol) 199.213
Clave InChI IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
PubChem CID 7164551
Nombre IUPAC 4-isocianato-5-metil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%