Learn More
4-isocianato-4-feniltetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10472824 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69106CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 941717-02-8
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD11506354
Clave InChI HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
Nombre IUPAC 4-isocianato-4-feniloxano
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%