Learn More
4-Isocianato-1-metil-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10235334 250 mg 250 miligramos
10502865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45806CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
CAS 887922-92-1
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Número MDL MFCD08690262
Clave InChI TVGVHXVLMROUII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 4-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-4-isocyanate, 1h-indole,4-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-yl isocyanate
PubChem CID 18525783
Nombre IUPAC 4-isocianato-1-metilindol
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C21)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 97%