Learn More
4-Isobutirilacetofenona, TRC
Código de producto. 30318864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318864 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30318864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18740025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Fórmula molecular C12 H14 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Isobutyrylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-acetilfenil)-2-metilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994