Learn More
4-Isobutirilacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30051272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051272 25 mg 25 miligramos
17994316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051272 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Isobutirilacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Nombres de analitos o componentes 4-Isobutyrylacetophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Isobutyrylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-acetilfenil)-2-metilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 190.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,0994 g/mol