Learn More
Ácido 4-isobutiramidobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489907 250 mg 250 miligramos
15479907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53147.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un intermediario útil en la industria farmacéutica. Los ácidos borónicos son importantes compuestos químicos básicos empleados en reacciones de acoplamiento cruzado. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluorescente de sacáridos. El compuesto bortezomib utiliza el ácido borónico para su efecto inhibidor del proteasoma.
Solubilidad
Ligeramente soluble (3,3 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874219-50-8
Fórmula molecular C10H14BNO3
Peso molecular (g/mol) 207.036
Número MDL MFCD08235068
Clave InChI DBWRRIVRDITVFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isobutyramidobenzeneboronic acid, 4-isobutyramidophenyl boronic acid, 4-isobutyramidophenylboronic acid, 4-isobutyramido benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-2-methyl-1-oxopropyl amino phenyl, 4-2-methylpropanamido phenylboronic acid, acmc-209qle, 4-isobutyramidophenyl boronicacid, 4-2-methylpropanamido phenyl boronic acid, 4-2-methylpropanoylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 44119813
Nombre IUPAC ácido [4-(2-metilpropanoilamino)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutyramidobenzeneboronic acid
Punto de fusión 235°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly Soluble (3.3g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 98%