Learn More
4-isobutilestireno, Mikromol™
Código de producto. 17933496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
17933496 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17933496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.48
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-isobutilestireno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutylstyrene
CAS 63444-56-4
Nombres de analitos o componentes 4-Isobutylstyrene
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H16
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Isobutylstyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC 1-etenil-4-(2-metilpropil)benceno
Peso molecular (g/mol) 160.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1252 g/mol