Learn More
4'-isobutilpropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Isobutylpropiophenone |
| CAS | 59771-24-3 |
| Fórmula molecular | C13H18O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]-1-propanone, p-Isobutylpropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O/c1-4-13(14)12-7-5-11(6-8-12)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1358 |