Learn More
4-Isobutilfenilbromuro de magnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15460886 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15460886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54201.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutylphenylmagnesium bromide
CAS 863780-45-4
Fórmula molecular C10H13BrMg
Número MDL MFCD11113503
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo p-isobutylphenyl magnesium bromide, qoxyxvturbxklc-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Clave InChI VMAJYUMMJYAXIG-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
Nombre IUPAC magnesio; 2-metilpropilbenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 237.423
PubChem CID 86067760
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF