Learn More
Ácido 4-isobutilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isobutylbenzoic Acid |
| CAS | 38861-88-0 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Isobutylbenzoic acid, Benzoic acid, 4-(2-methylpropyl)-, 4-(2-Methylpropyl)benzoic acid, NSC 168984, p-(2-Methylpropyl)benzoic acid, p-Isobutylbenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-metilpropil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |