Learn More
Ácido 4-isobutilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429367 5 g 5 g
15419367 1 g 1 g
15439367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52603.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153624-38-5 | C10H15BO2 | 178.038 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153624-38-5
Fórmula molecular C10H15BO2
Peso molecular (g/mol) 178.038
Número MDL MFCD01632198
Clave InChI YZSPHVWALUJQNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isobutylphenylboronic acid, 4-isobutylbenzeneboronic acid, 4-isobutylphenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boranediol, boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl, boronic acid,b-4-2-methylpropyl phenyl, 4-iso-butylphenylboronic acid, pubchem20832
PubChem CID 2773472
Nombre IUPAC ácido [4-(2-metilpropil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.04
Porcentaje de pureza 98%