Learn More
4'-Isobutilacetofenona, TRC
Código de producto. 17982295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982295 50 g 50 g
17922405 1 g 1 g
17912305 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78006550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38861-78-8
Fórmula molecular C12 H16 O
Peso molecular (g/mol) 176.25
Sinónimo 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isobutylacetophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1201
Porcentaje de pureza >95%