Learn More
4'-isobutilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Isobutylacetophenone |
| Densidad | 0.9600g/mL |
| Punto de ebullición | 107.0°C (2.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 54°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2C6H4COCH3 |
| Cantidad | 250 g |
| Gravedad específica | 0.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.26 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4'-Isobutylacetophenone
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.