Learn More
4'-isobutilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13439086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13439086 50 g 50 g
13498628 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13439086 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448820500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38861-78-8
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.26
Clave InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isobutylacetophenone
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Isobutylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.