Learn More
4‘-Isobutilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443334 250 g 250 g
11433334 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11443334 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10624.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-isobutilacetofenona es un importante material de partida empleado en la producción de productos farmacéuticos como el ibuprofeno. También se utiliza en la investigación proteómica. Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38861-78-8
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00027393
Clave InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-Isobutylacetophenone
Densidad 0.952
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 250 g
Número UN UN1224
Beilstein 1935275
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.27
Porcentaje de pureza 97%