Learn More
Ácido 4-isobutil-alfa-metilfenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430067 1 g 1 g
11440067 5 g 5 g
11450067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20989.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ibuprofeno es útil como un químico de investigación antiinflamatorio no esteroideo. El ibuprofeno inhibe la respuesta del edema dependiente del neutrofilo de la piel de conejo a C5a/PGE23. Es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) que inhibe la ciclooxigenasa-1 y -2.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en etanol (25 mg/ml), cloroformo (1:1), éter (1:2), acetona (1:1,5), soluciones acuosas de hidróxidos y carbonatos alcalinos, diclorometano, metanol (50 mg/ml) y acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00010393
Clave InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 75°C to 78°C
Punto de ebullición 157°C (4 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,4881
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid