Learn More
4'-isobutil-2,2-dibromopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Isobutyl-2,2-dibromopropiophenone |
| CAS | 104483-05-8 |
| Fórmula molecular | C13H16Br2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dibromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16Br2O/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)12(16)13(3,14)15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 2,2-dibromo-1-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 348.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.9568 |