Learn More
4-iso-propilanilina-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylaniline-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-95-1 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H9 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Cumidine-d4, 4-(1-Methylethyl)benzenamine-2,3,5,6-d4, 1-Amino-4-isopropylbenzene-2,3,5,6-d4, 4-(2-Propyl)aniline-2,3,5,6-d4, 4-Aminocumene-2,3,5,6-d4, 4-Isopropylaniline-d4, 4-Isopropylaniline-2,3,5,6-D4, p-Isopropylaniline-d4, β-(4-Aminophenyl-d4)propane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7 H,10H2,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(C)C)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-propan-2-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 139.231 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.13 g/mol |
| Mostrar más |