Learn More
4-yodotolueno-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Iodotoluene-D7 |
| CAS | 1039678-66-4 |
| Fórmula molecular | C7 D7 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-iodo-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Iodo-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Iodo-4-(trideuteriomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Iodotoluene-d7, 4-Iodotoluene-D7, 1-Iodo-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7I/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-yodo-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.0781 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0032 g/mol |
| Mostrar más |